Fortfahren mit
1.09081
Silbernitrat -Lösung
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (0.1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 764,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Silbernitrat -Lösung, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
c(AgNO₃) = 0,1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur, Reag. USP
Application
  • Antibakterielle Polymervesikel: Unter Verwendung von Silbernitrat wurde eine neuartige Methode zur In-situ-Herstellung von Polymervesikeln mit Silber-Nanopartikeln entwickelt, die signifikante antibakterielle Eigenschaften zeigen, die für verschiedene biomedizinische Anwendungen geeignet sind (Zhang et al., 2024).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 999 Kaliumchlorid), mittels des volumetrischen Standards Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial nach ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: EM3214-1; EM3214
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.117181.090801.09990
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
pH
6 (20 °C in H2O)
pH
7-9 (20 °C in H2O)
pH
7-9 (20 °C in H2O)
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. USP
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbernitrat -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf