Fortfahren mit
1.09163
Wijs-Lösung
c(ICl) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number, ready-to-use volumetric solution for titration in non aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
Iodlösung nach Wijs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wijs-Lösung, for determination of the iodine number c(ICl) = 0.1 mol/l, Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
The Wijs solution is utilized for determining the iodine value of biodiesel, which serves as an indicator of the degree of unsaturation in its fatty acids.
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Natriumthiosulfatlösung (Artikelnummer 1.09147) bestimmt. Die Natriumthiosulfatlösung ist standardisiert und rückführbar auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 Kaliumdichromat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumiodat (Artikelnummer 1.02404). Es handelt sich um gemäß ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial, das vom akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09164291048714836
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
-
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.42 g/mL at 25 °C
density
1.143 g/mL at 25 °C
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
hcodes
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. As this is a standardised solution of iodine, does it have a "use by" or "best before" date? If we purchase in October, will it be stable until next June?
    1 answer
    1. The product has a minimum shelf life of two years. It is recommended to contact customer service in your region or country to determine the shelf life of the lot that is currently shipping. To do so, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further.