Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency ISO 17025 | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form powder | form granular | form nanopowder |
| bp 906 °C/1013 hPa | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
| mp 419 °C | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
| density 7.13 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
- Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
- Hochreines Material, rückführbar auf NIST SRM
- In einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert
- In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
- Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
- Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
Legal Information
Ähnliches Produkt
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-66-6
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024090100 | 04022536555850 |
| 1024090103 | 04054839654428 |