Fortfahren mit
224847
Iodmonobromid
98%
Synonym(e):
Bromiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
232-159-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
42-50 °C (lit.)
density
4.416 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrI
InChI
1S/BrI/c1-2
InChI key
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Iodmonobromid ist eine Interhalogenverbindung, die als Elektrophil bei der Synthese von Polyketid-Struktureinheiten verwendet wird.
Iodmonobromid (IBR) ist ein starkes iodhaltiges Mittel, das bei der organischen Synthese eingesetzt wird. IBr wird verbreitet bei der Spaltung von Kohlenstoff–Metall-Bindungen, der elektrophilen Addition von Alkenen, der α-Bromierung von Steroidketonen und -aldehyden sowie diastereoselektiven Cyclisierungen von homoallylischen Carbonaten eingesetzt.
Application
Einsatz von Elektrophilie in einem neuen synthetischen Ansatz zu den Struktureinheiten von Polyketiden.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7148368.20738451045
description
98%
description
1 M in acetic acid
description
for synthesis
description
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
solid
form
solution
form
solid
form
beads
mp
42-50 °C (lit.)
mp
-
mp
37-40 °C
mp
113 °C (lit.)
density
4.416 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C
density
4.41 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodmonobromid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf