1.05043
Kaliumiodid
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.001% Total nitrogen (N)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Löslichkeit
1430 g/L
Schüttdichte
1500 kg/m3
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
Kationenspuren
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Influence of silver fluoride plus potassium iodine on adhesive properties of primary carious dentin-resin interface: An in vitro study.: Diese Studie untersucht, wie sich Kaliumiodid in Kombination mit Silberfluorid auf die Hafteigenschaften von Dentalharz an kariösem Dentin auswirkt, und hebt sein Potenzial bei Zahnbehandlungen hervor (da Luz et al., 2024).
- Comparisons of ammonia- and water-based silver-containing solutions on dentin bonding and enzymatic activity: 1-yr evaluation.: Die Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von Kaliumiodid in silberhaltigen Lösungen auf Dentinhaftung und Enzymaktivität und bietet Einblicke in die Leistung von Dentalmaterialien im Zeitverlauf (D′ Alessandro et al., 2024).
- Multi-spectroscopic and in silico investigation of gambogic acid-calf thymus DNA interactions.: Diese Studie verwendet Kaliumiodid in spektroskopischen Methoden, um die Wechselwirkungen zwischen Gambogsäure und DNA zu beleuchten und so zum Verständnis ihrer potenziellen therapeutischen Wirkungen beizutragen (Bhardwaj et al., 2024).
- Surface Modification of Lignite with Alkyl and Mixed Alkyl-Aryl Films Generated from an Aryl Diazonium Salt and Alkyl Halides: Experimental Results and Theoretical Analyses.: Die Forschung beschreibt die Verwendung von Kaliumiodid bei der Oberflächenmodifizierung von Braunkohle und stellt experimentelle und theoretische Erkenntnissen zur Verbesserung der Materialeigenschaften vor (Hasani et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,5 - 100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Alkalische Verunreinigungen: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 6 - 8
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 0,01 %
Iodat (IO₃): ≤ 0,0003 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Thiosulfat (S₂O₃): entspricht
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,03 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Reduzierende Substanzen: entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Chlordioxid nach DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.