Merck
1.07176
n-Pentane
about 95%, EMPLURA®
Synonym(e):
Pentan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-692-4
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (GC)
Bp:
35-36 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Pentan ca. 95 %, EMPLURA®
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungsfälle, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
  • Oil sludge washing with surfactants and co-solvents: In dieser Studie untersuchten Ramirez et al. die Effektivität verschiedener Lösungsmittel, darunter n-Pentan, bei der Ölgewinnung aus verschiedenen Arten von Ölschlämmen, wobei der Schwerpunkt auf Umweltsanierungstechnologien lag (Ramirez D, Shaw LJ, Collins CD, 2021).
  • Physikochemische Eigenschaften organischer Lösungsmittel bei der Nanopartikelsynthese: Fromme et al. untersuchten die Auswirkungen organischer Lösungsmittel wie n-Pentan auf die Gas- und Wasserstoffbildung während der Lasersynthese von Goldnanopartikeln unter spezieller Berücksichtigung ihrer Anwendung in der Materialwissenschaft (Fromme T, Tintrop LK, Reichenberger S, Schmidt TC, Barcikowski S, 2023).
  • Thermodynamische Bewertung bei Extraktionsprozessen: Al-Maari et al. Untersuchten die Effizienz von n-Pentan als Lösungsmittel bei der Extraktion von Pflanzenölen anhand thermodynamischer Modelle, was für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie von entscheidender Bedeutung ist (Al-Maari MA, Hizaddin HF, Salleh MZM, Hayyan A, 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 95,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 0,626–0,628
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan ca. 95 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C