Merck
1.01512
Supelco
Silbernitrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
Größe auswählen
25 G
€ 257,00
100 G
€ 593,00
250 G
€ 1.420,00
1 KG
€ 3.960,00
€ 257,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 257,00
100 G
€ 593,00
250 G
€ 1.420,00
1 KG
€ 3.960,00
About This Item
Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-853-9
NACRES:
NA.21
Assay:
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Qualität:
ACS reagent
Form:
crystals
solid
€ 257,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Form
crystals
solid
Verunreinigungen
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS)
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur)
pH-Wert
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.35 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
2350 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Fluoride-Ion-Responsive Sol-Gel Transition in an L-Cysteine/AgNO3 System: Self-Assembly Peculiarities and Anticancer Activity.: Diese Forschung präsentiert eine neuartige Verwendung von Silbernitrat in einem Sol-Gel-System, das auf Fluoridionen reagiert. Die Erkenntnisse tragen zur Entwicklung von reaktionsfähigen Materialien mit potenziellen Anwendungen in Wirkstoffabgabesystemen und in der Gewebetechnik bei und zeigen die Vielseitigkeit von Silbernitrat in der modernen Materialwissenschaft (Vishnevetskii et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): 99,8 - 100,5 %
Identität: entspricht
Acidität oder Alkalität: entspricht
Freie Säure: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Tl (Thallium): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0001 %
Kupfer und mit Ammoniak fällbare Anteile₃ (Al, Bi, Cu, Pb): entspricht
Mit Salzsäure nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,01 %
Mit Salzsäure nicht fällbare Anteile: ≤ 0,3 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.