Merck
S6014
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate
Sodium bicarbonate
ACS reagent, ≥99.7%
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate
Wybierz wielkość
25 G
155,00 zł
500 G
243,00 zł
1 KG
355,00 zł
2.5 KG
891,00 zł
12 KG
1100,00 zł
5 KG
1370,00 zł
6 X 500 G
1580,00 zł
50 KG
Prześlij zapytanie
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
155,00 zł
500 G
243,00 zł
1 KG
355,00 zł
2.5 KG
891,00 zł
12 KG
1100,00 zł
5 KG
1370,00 zł
6 X 500 G
1580,00 zł
50 KG
Prześlij zapytanie
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Próba
≥99.7%
99.7-100.3%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium Bicarbonate, also known as baking soda, is commonly used as a mild base to neutralize acidic spills, regulate pH levels, and counteract the effects of certain acidic toxins in the body. It also acts as a leavening agent by generating CO when reacts with acidic ingredients like vinegar or lemon juice. [1] [2]
Zastosowanie
  • Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla...: Niniejsze badanie wykorzystuje wodorowęglan sodu w nowatorskim podejściu do opracowania bezkontaktowego czujnika przewodności. Czujnik wykorzystuje wilgotny papier do pochłaniania CO2 generowanego z wodorowęglanu sodu, demonstrując jego potencjał do monitorowania środowiska i zastosowań analitycznych (Sonsa-Ard et al., 2020).
Sodium bicarbonate is used as a:
  • mild base to neutralize the reaction mixture during the synthesis of 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol, and 2,3-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde.[3]
  • precipitating agent in the co-precipitation method in the synthesis of gamma alumina (γ-Al2O3) catalyst during the methanol dehydration reaction to produce Dimethyl ether. [4]
  • a pore-forming agent and CO2 source to enhance the substrate porosity during the formation of a porous poly(ethersulfone) support layer for designing high-performance thin-film composite forward osmosis (TFC-FO) membranes. [5]
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sodium bicarbonate: A review and its uses in dentistry
Sathyasree M, et al.
Indian Journal of Dental Research, 29, 672-677 (2018)
A publication of reliable methods for the preparation of organic compounds.
Hiroki A, et al.
Organic Syntheses, 157 (2011)
Effect of different bicarbonates as leavening agents in combination on product characteristics of cookies and cake
Savita S, et al.
Chemical Science Review and Letters, 6, 439-445 (2017)
Reduction of the structure parameter of forward osmosis membranes by using sodium bicarbonate as pore-forming agent
Alireza S, et al.
Langmuir, 37, 7591-7599 (2021)
Investigation of different precipitating agents effects on performance of $\gamma$-Al2O3 nanocatalysts for methanol dehydration to dimethyl ether
Seyyed Yaghoob H, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4421-4428 (2014)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. 12kg 시약의 용기 크기가 궁금합니다. (가로, 세로, 높이)
    1 answer
    1. The 12 kg size of this product is packaged in a poly bag, which is placed in a 20 L HDPE drum. The drum has a height of 494 mm and a diameter of 285.75 mm.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. The Netherlands, Deventer
    • Reviews 2
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Order of 4x 5kg sodium carbonate
    Fast delivery. Maybe the 5 kg can put in a smaller container. This bucket needs a lot off space in our chemical cabinet.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review