Przejdź do
C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Synonim(y):
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
878191
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
116-118 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloroacetamide, also known as alpha-Chloroacetamide, is a chlorinated organic compound commonly used as a precursor in the synthesis of amides and thioamides.
Application
2-Chloroacetamidecan be used as a reactant to synthesize:
  • 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
  • 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
  • Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22790287784PHR1673
description
≥98%
description
≥98.0% (HPLC)
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
116-118 °C (lit.)
mp
118-120 °C, 116-118 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
mp
150-151 °C (lit.)
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
functional group
amide
functional group
amide
functional group
hydroxyl
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-07-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?