Merck
MSCAL1
Supelco
ProteoMass Peptide and Protein MALDI-MS Calibration Kit(ProteoMassペプチドおよびタンパク質MALDI-MSキャリブレーションキット)
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
別名:
タンパク質およびペプチド用 MALDI-MS 校正キット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥108,000
5 X 1 KIT
¥430,000
¥108,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥108,000
5 X 1 KIT
¥430,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥108,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
ProteoMass
品質
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProteoMassペプチドおよびタンパク質MALDI-MSキャリブレーションキットは、次の実験において校正に使用されています。
  • サンシキスミレから細胞毒性シクロチドを分離し特徴付けを行う。(1)
  • Viola hederaceaeから新しいシクロチドを分離し特徴付けを行う。(2)
  • 脊椎動物Mcm10のドメイン構造および生化学的特徴を研究する。(3)
本キットは、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析計におけるキャリブレーションや測定用に事前選定された、スタンダードのペプチド、タンパク質、マトリックスおよび溶媒などの簡便な選択を可能にします。MSCAL1は、タンパク質やペプチド(700~66,000 Da)の複雑な混合物の分析用に設定されており、未知のサンプルや分子量の幅広いサンプルの評価に理想的です。用途には、すべてのメーカーのMALDI装置におけるキャリブレーション、チューニング、そして感度試験が含まれます。
法的情報
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 4 x 10
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • B4181ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 1 x 10SDS
  • P2613ProteoMass P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • A8346ProteoMass ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 1 x 10SDS
  • I6154ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • I6279ProteoMass Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 1 x 10SDS
  • C8857ProteoMass Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8971ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8471ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A9096ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8846ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • C8982α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 4 x 10SDS
  • Acetonitrile 30 mL
すべて表示 (12)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Yin et al.
British journal of pharmacology, 173(14), 2208-2223 (2016-06-25)
Chemical conjugation of therapeutic proteins with polyethylene glycol (PEG) is an established strategy to extend their biological half-life (t1/2 ) to a clinically useful range. We developed a novel uncharged and unstructured recombinant polypeptide composed of five amino acids (P
Sofía B Rodríguez et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 504(2), 190-196 (2010-09-21)
Peptidylarginine deiminase (PAD), which catalyzes the deimination of the guanidino group from peptidylarginine residues, belongs to a superfamily of guanidino group modifying enzymes that have been shown to produce an S-alkylthiouronium ion intermediate during catalysis. Thiol-directed reagents iodoacetamide and iodoacetate
David C Ireland et al.
The Biochemical journal, 400(1), 1-12 (2006-07-29)
Cyclotides are a fascinating family of plant-derived peptides characterized by their head-to-tail cyclized backbone and knotted arrangement of three disulfide bonds. This conserved structural architecture, termed the CCK (cyclic cystine knot), is responsible for their exceptional resistance to thermal, chemical
Cristina Pagliano et al.
Photosynthesis research, 108(1), 33-46 (2011-04-14)
We describe a one-step detergent solubilization protocol for isolating a highly active form of Photosystem II (PSII) from Pisum sativum L. Detailed characterization of the preparation showed that the complex was a monomer having no light harvesting proteins attached. This
Qiaoping Qin et al.
BMC genomics, 11, 111-111 (2010-02-18)
Cyclotides are a family of circular peptides that exhibit a range of biological activities, including anti-bacterial, cytotoxic, anti-HIV activities, and are proposed to function in plant defence. Their high stability has motivated their development as scaffolds for the stabilisation of
関連コンテンツ
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。