Merck
A8471
Sigma-Aldrich
ProteoMassアルブミン MALDI-MSスタンダード
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
別名:
アルブミン, ウシ, 質量分析スタンダード
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1 VIAL
¥59,200
¥59,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1 VIAL
¥59,200
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
分子量
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
品質水準
包装
vial of 10 nmol
フォーマット
neat
アプリケーション
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standardは、マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析(MALDI-MS)[1]および質量分析[2]の標準物質として用いられています。
法的情報
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8471PROC:
A8471-BULK:
A8471-5X1VL:
A8471-VAR:
A8471-1VL-KC:
A8471-PH:
A8471-1VL-PW:
A8471-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Uma Ramalinga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 53-61 (2010-12-01)
Determining the molecular weight of nanoparticles can be challenging. The molecular weight characterization of dendrimers, for example, with varying covalent and noncovalent modifications is critical to their use as therapeutics. As such, we describe in this chapter a protocol for
Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)
Taghizadeh S F, et al.
Journal of Food Biochemistry, 14(2) (2020)