Quality Segment
product line
ProteoMass™
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
compatibility
for use with (Complex cell extracts, pure protein solution, 1D and 2D PAGE gels)
Application
The ProteoMass Guanidination Kit は、MALDI-MSの感度を向上させ、配列の捕捉度を向上させ、同定精度を向上させます。プロテア-ゼによる消化で生成したC末端アルギニン残基を有するペプチドは、C末端リシン残基を有するペプチドより優先的にイオン化され、ペプチドマスフィンガ-プリント分析の際に、配列の捕捉度が悪化し、信頼性が低下します。ProteoMass Guanidination Kit は、C末端リシン残基を効率的かつ簡便にホモアルギニンに変換し、MALDI σ強度を増大させ、配列捕捉度を向上させます。
Features and Benefits
- Identify more samples with greater accuracy and confidence
- Increase throughput and save time - only 35 minutes to use the kit vs. 2 hours using traditional methods
- Compatibility - compatible with 1D or 2D PAGE gel bands or spots, as well as complex cell extracts
Other Notes
ProteoMass Guanidination Kit 一つで96回の反応を十分おこなえます。
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan