Merck
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMassアルドラーゼMALDI-MSスタンダード
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
分子量
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
品質水準
包装
vial of 10 nmol
関連するカテゴリー
アプリケーション
MALDI-MS装置のタンパク質キャブレ-ションスタンダ-ドです。
法的情報
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9096-1VL-KC:
A9096-1VL:
A9096-BULK:
A9096-5X1VL:
A9096-PH:
A9096-1VL-PW:
A9096-VAR:
A9096PROC:
試験成績書(COA)