安全性情報
PFS11
Supelco
SpheriCal Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
SpheriCal
フォーム
powder
シェルフライフ
expiry date on the label
分子量
Mr 700-1500 Da
組成
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
テクニック
MALDI-MS: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
アプリケーション
For mass calibration in mass spectrometry
包装
Quantity: 5 mg/vial
法的情報
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PFS11-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.