製品種目
ProteoMass™
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 × 10 mL
保管条件
protect from light
濃度
(varied conc.)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT, LTQ FT Ultra, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on the acquistion of quality data
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.1 °F - closed cup
引火点(℃)
5.6 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MSCAL5-1EA:4548173298627
MSCAL5-10EA:4548173298610
MSCAL5:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック