Merck
A8346
Sigma-Aldrich
ProteoMassACTHフラグメント18-39 MALDI-MSスタンダード
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da
別名:
副腎皮質刺激ホルモンフラグメント 18-39
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
分子量
monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da
品質水準
包装
vial of 10 nmol
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc6ccccc6)C(O)=O
InChI
1S/C112H165N27O36/c1-56(2)48-72(100(163)125-70(37-41-86(148)149)97(160)133-77(111(174)175)51-63-24-14-11-15-25-63)129-103(166)79-28-20-46-138(79)109(172)75(49-62-22-12-10-13-23-62)131-93(156)61(9)121-95(158)68(35-39-84(144)145)123-92(155)60(8)122-102(165)78(55-140)134-98(161)71(38-42-87(150)151)126-101(164)74(53-88(152)153)128-96(159)69(36-40-85(146)147)124-91(154)59(7)120-83(143)54-119-94(157)73(52-82(115)142)130-104(167)80-29-21-47-139(80)110(173)76(50-64-31-33-65(141)34-32-64)132-107(170)89(57(3)4)135-99(162)67(27-16-17-43-113)127-106(169)90(58(5)6)136-105(168)81-30-19-45-137(81)108(171)66(114)26-18-44-118-112(116)117/h10-15,22-25,31-34,56-61,66-81,89-90,140-141H,16-21,26-30,35-55,113-114H2,1-9H3,(H2,115,142)(H,119,157)(H,120,143)(H,121,158)(H,122,165)(H,123,155)(H,124,154)(H,125,163)(H,126,164)(H,127,169)(H,128,159)(H,129,166)(H,130,167)(H,131,156)(H,132,170)(H,133,160)(H,134,161)(H,135,162)(H,136,168)(H,144,145)(H,146,147)(H,148,149)(H,150,151)(H,152,153)(H,174,175)(H4,116,117,118)
InChI Key
ZYDMZKPAPSZILB-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
詳細
単一のペプチドまたはタンパク質標準品は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析計の校正とテストに使用されます。副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は、その前駆体であるプロオピオメラノコルチン(POMC)から合成されます。これは、視床下部からの副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)に応答して、下垂体前葉から放出されます。
アプリケーション
MALDI-MS機器のペプチド校正標準品;1本のバイアルには10 nmolが含まれています。
ProteoMass ACTHフラグメント18-39 MALDI-MS標準品は、マトリックス支援レーザー脱離/イオン化(MALDI)-質量分析(MS)機器のペプチド校正標準品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は、副腎のGタンパク質共役受容体によるcAMP依存性を介して、グルココルチコイド(糖質コルチコイド)およびアンドロゲンの合成と放出を刺激します。ACTHの過剰産生は、顕著な皮膚色素沈着につながります。
保管および安定性
各標準品は室温で保存され、周囲温度で出荷されます。標準保存溶液はアリコートで凍結できますが、3回を超えて凍結融解を繰り返さないでください。標準溶液は、復元調製後1ヵ月以内の使用を推奨します。
法的情報
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8346-5X1VL:
A8346-1VL:
A8346-1VL-KC:
A8346PROC:
A8346-BULK:
A8346-1VL-PW:
A8346-VAR:
A8346-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salivary peptidome profiling for diagnosis of severe early childhood caries.
Sun X, et al.
Journal of Translational Medicine, 14(1), 240-240 (2016)
Patient Education: A Practical Approach (2001)
Endocrinology (2001)
Isolation and Identification of Proteins Secreted by Cells Cultured within Synthetic Hydrogel-Based Matrices.
Sawicki LA, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 836-845 (2018)
Attila Karsi et al.
General and comparative endocrinology, 137(3), 312-321 (2004-06-18)
Channel catfish (Ictalurus punctatus) proopiomelanocortin (POMC) cDNA was cloned to investigate its structure, evolution, and expression in different tissues. POMC is an important gene in the hypothalamus-pituitary-adrenal axis, the main mediator of the stress response. POMC gene was isolated from
資料
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.