表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 x 1 vial | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥61,800 ¥46,350 |
この商品について
General description
ProteoMass™ アポミオグロブリンMALDI-MS標準は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析計の較正やテストに必要です。
Application
ProteoMass™ アポミオグロブリンMALDI-MS標準は、MALDI-TOF-MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析)の内部標準物質として用いられています。[1]
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol |
| mol wt (M+H+) 16,952.27 Da by calculation | mol wt monoisotopic mol wt 756.3997 Da | mol wt average mol wt 66,429.09 Da by calculation | mol wt monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da |
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)