グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
フォーム
solid
アナライトの化学物質クラス
glycans, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
溶解性
methanol: 10 mg/mL, clear
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI Key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
39468-10MG-KC-F:
39468-VAR-F:
39468-BULK-F:
39468-10X10MG-F:4548173225050
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.