スキップする
C8982
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸
suitable for MALDI-TOF MS
別名:
α-CCA, α-CHCA, α-シアノ, 4-HCCA, ACCA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 x 10 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥45,600
この商品について
化学式:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
CAS番号:
分子量:
189.17
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-879-1
Beilstein/REAXYS Number:
3271427
MDL number:
Form:
powder
¥45,600
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
mp
245-250 °C (lit.)
suitability
suitable for MALDI-TOF MS
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
General description
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸(CHCA)は、ペプチドマトリックス MALDI-MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化-質量分析)校正標準物質として特に精製・定量されます。CHCA は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析器内でタンパク質またはペプチド標準物質およびサンプルのイオン化を強化します。[1]
CHCA は、当社の ProteoMass MALDI 校正キット(MS-CAL1 および MS-CAL3)に含まれています。
Application
α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸は、MALDI-TOF MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析)分析のマトリックスとして使用されています。このマトリックスは、サンプル調製にも使用されています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
3946870990C2020
description
suitable for MALDI-TOF MS
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
≥98% (TLC), powder
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for MALDI-TOF MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C
mp
245-250 °C
mp
245-250 °C (lit.)
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
劇物
pdsc
C8982-10MG:4.548173192888E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 回答
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.