グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
アナライトの機能クラス
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
アナライトの化学物質クラス
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
テクニック
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
溶解性
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
39379-VAR:
39379-100MG:
39379-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.