スキップする
A8846
ProteoMassアンジオテンシンII MALDI-MSスタンダード
vial of 10 nmol
別名:
アンギオテンシンII, 質量分析スタンダード
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 x 1 vial
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥69,000
この商品について
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥69,000
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41-/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-JZXHSEFVSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
General description
アンジオテンシンII(Ang II)は、レニン-アンジオテンシンカスケードの一部です。本化合物はオクタペプチドです。Ang IIは、心臓組織に高濃度で存在します。
Application
ProteoMassアンジオテンシンII MALDI-MSスタンダードは以下の用途に使用されています:
  • MALDI-MS機器のペプチド校正標準物質
  • コラーゲンIVのRNアーゼおよびNC1ドメインの特性評価を行う液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS/MS)分析の標準物質
  • 赤外線(IR)レーザー脱離/イオン化(IR-LDI)法試験の標準物質
Biochem/physiol Actions
アンジオテンシンII(Ang II)は、アンジオテンシンII受容体と調整することにより、心臓機能を維持します。Ang IIは、血管拡張性ショックの患者に推奨されます。
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8971A8471B4181
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)