サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | 在庫 | ¥158,000 |
この商品について
product line
ProteoMass™
Quality Segment
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
Application
ProteoMass™ Protein MALDI-MS Calibration Kit(タンパク質 MALDI-MS キャリブレーションキット)は、MALDI-TOF MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析)を用いた分析のための質量キャリブレーション標準として使用されてきました。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Protein MALDI MS Calibration Standard | description Peptide MALDI MS Calibration Standard | description Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard | description vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation |
| product line ProteoMass™ | product line ProteoMass™ | product line ProteoMass™ | product line - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| quality Protein MALDI MS Calibration Standard | quality Peptide MALDI MS Calibration Standard | quality Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard | quality - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
キットの構成要素のみ
- Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 8 x 10
キットの構成要素は別途購入可能です。
- ProteoMass™ Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 2 x 10
- ProteoMass™ Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 2 x 10
- ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 2 x 10
- ProteoMass™ Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 2 x 10
- ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 2 x 10
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan