スキップする
MSCAL2
ProteoMass Peptide MALDI-MS Calibration Kit
Peptide MALDI MS Calibration Standard
別名:
ペプチド質量分析キャリブレーター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
出荷予測2026年8月17日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥150,000
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥150,000
出荷予測2026年8月17日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
ProteoMass
Quality Segment
quality
Peptide MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
15-25°C
Application
本キットは、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析計のキャリブレーションとテスト用に、事前に承認された標準ペプチド、マトリックス、および溶媒の便利なセレクションを備えています。ペプチドのアプリケーション(700~3500 Da の質量範囲)専用に構成された MSCAL2 は、トリプシン性フラグメントの解析やソース崩壊後の試験に最適です。用途には、すべてのメーカーの MALDI 装置におけるキャリブレーション、チューニング、そして感度試験も含まれます。
ProteoMass Peptide MALDI-MS Calibration Kit(ProteoMass ペプチド MALDI-MS 校正キット)は、MALDI-TOF MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析)分析の質量校正標準物質として使用されています。
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSCAL1MSCAL3C8857
description
Peptide MALDI MS Calibration Standard
description
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
description
Protein MALDI MS Calibration Standard
description
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
quality
Peptide MALDI MS Calibration Standard
quality
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
MALDI calibration kit for sensitivity testing of mass spectrometers
2-isopropyl-5-methylbenzenethiol 98% purity, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol Sigma-Aldrich, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol analytical standards, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol applications in research, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol chemical structure, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol for laboratories, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol for organic synthesis, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol in chromatography, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol lab-grade, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol reagent grade, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol safety data sheet, 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol synthesis methods, CAS 102-97-6 2-isopropyl-5-methylbenzenethiol
-
-
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 2 x 10
    SDS
  • ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    SDS
  • ProteoMass P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    SDS
  • ProteoMass ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 2 x 10
    SDS
  • ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    SDS
  • Acetonitrile 30 mL
    SDS
  • α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 8 x 10
    SDS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. ProteoMass™ Peptide MALDI-MS Calibration Kitに含まれるペプチドの名前とそららの分子量を教えてください。
    1 回答
    1. The components of this kit are listed below. Note that these are also published in the product SDS, section 16.
      A8346 – ACTH Fragment 18 – 39
      A8846 – Angiotensin II
      B4181 - Bradykinin Fragment 1 – 7
      C8982 – ?-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
      I6154 – Insulin chain B, oxidized
      P2613 – P14R, (Proline) 14 Arginine
      A8596 – Acetonitrile
      T3693 - Trifluoroacetic acid solution, 1%
      T3443 – Trifluoroacetic acid solution, 0.1%