Merck
29208
Supelco
(N-スクシンイミジルオキシカルボニルメチル)トリス(2,4,6-トリメトキシフェニル)ホスホニウムブロミド
for protein sequence analysis (by MALDI-MS), ≥98.5%
別名:
N-スクシンイミジル[トリス(2,4,6-トリメトキシフェニル)ホスホニオ]アセタトブロミド, TMPP-Ac-OSu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H39BrNO13P
CAS番号:
分子量:
768.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for protein sequence analysis (by MALDI-MS)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
≥98.5%
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
199-205 °C (dec.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC
InChI
1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YKMSQZIYVKTUHI-UHFFFAOYSA-M
詳細
N-スクシンイミジルオキシカルボニルメチルトリス(2,4,6-トリメトキシフェニル)ホスホニウムブロミド(TMPP-Ac-OSu)はアシル化試薬であり、通常、ペプチドのN末端のa-アミノ基の選択的誘導体化に使用されます。TMPPアセチル化ペプチドは断片化を受け、それによりa型イオンを生じるため、自動計算アプローチを使用しなくても、配列情報の取得が容易になります。これは、N末端ペプチドの液体クロマトグラフィー結合型質量分析(LC-MS/MS)における標識試薬として使用でき、イオン化効率を向上させ、断片化と保持時間を簡素化するため、ペプチドがより良好に分離されるようになります。
アプリケーション
ペプチドの断片化パターンの改善を目的に、TMPP-Ac-OSuはアルギニンをオルニチンに変換するために行われたタンデム質量分析においてペプチドの標識に使用されました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
高速原子衝撃(FAB)またはマトリックス支援レ-ザ-脱離イオン化MS(MALDI MS)で使用するペプチドのN末端を修飾するための試薬です
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29208-50MG:
29208-VAR:
29208-250MG:
29208-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Z. Huang et al.
Analytical Biochemistry, 69, 137-137 (1997)
Ortho-proteogenomics: multiple proteomes investigation through orthology and a new MS-based protocol.
Gallien S
Genome Research, 19 (1), 128-135 (2009)
Conversion of arginine to ornithine for improving the fragmentation pattern of peptides labeled with the N-terminal tris (2, 4, 6-trimethoxyphenyl) phosphonium group in tandem mass spectrometry.
Kuyama H
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2 (11), 1792-1797 (2010)
Z H Huang et al.
Analytical biochemistry, 268(2), 305-317 (1999-03-17)
We have recently reported a simple procedure by which low picomole quantities of peptides can be modified to the corresponding N-Tris(2, 4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium-acetyl (TMPP-Ac) derivatives (Z. H Huang, J. Wu, D. A. Gage, and J. T. Watson, Anal. Chem. 69, 137-144
M Lisa Manier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(8), 665-673 (2014-07-22)
Imaging mass spectrometry (IMS) studies increasingly focus on endogenous small molecular weight metabolites and consequently bring special analytical challenges. Since analytical tissue blanks do not exist for endogenous metabolites, careful consideration must be given to confirm molecular identity. Here, we