Merck
276855
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
Dimethyl sulfoxide
anhydrous, ≥99.9%
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99.9%
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルスルホキシドは、有機反応において反応溶媒や試薬として通常使用される、無極性プロトン溶媒です。[1][2][3]
アプリケーション
ジメチルスルホキシドは、イソニトリルのイソシアネートへの変換のための酸化剤として使用されることがあります。[4]塩化オキサリルによって活性されたDMSOは、長鎖アルコールのカルボニルへの酸化に使用できます。[5]
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
18L、200L Pure-Pac®ステンレススチール容器入り。100mL、250mL、1L、2L、6×1L Sure/Seal®ボトル入り
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
Pure-Pac(ピュアパック)®II容器は、分注溶媒用にMicromatic MacroValve(マイクロマチックマクロバルブ)カプラーZ560723を必要とします。
カタログ番号276855-4X2Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル276855-2Lをご注文ください。
ジメチルスルホキシドの混和性に関する情報については、以下のリンクをご参照ください:
ジメチルスルホキシド混和性/非混和性一覧表
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
276855-VAR:
276855-1L:
276855-900ML:
276855-20L-P2:
276855-2L:
276855-250ML:
276855-200L:
276855-4X2L:
276855-BULK:
276855-PZ:
276855-100ML:
276855-8L:
276855-18L:
276855-18L-P1:
276855-12X100ML:
276855-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dimethyl sulfoxide oxidations.
Epstein WW & Sweat FW.
Organic Syntheses, 67(3), 247-260 (1967)
A Practical Synthesis of Isocyanates from Isonitriles: Ethyl 2-Isocyanatoacetate
Hoang VLe and Ganem B
Organic Syntheses, 89, 404-404 (2012)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Young-Keun Yang et al.
Nature protocols, 2(7), 1740-1745 (2007-07-21)
This protocol describes detailed procedures for the preparation of a rhodamine-based mercury probe and for its applications to the detection of mercury in cells and vertebrate organisms. The mercury probe 1, which is prepared in two steps from rhodamine 6G
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。
質問
1–10/12 質問  
  1. can i use it in cell culturing
    1 回答
    1. This product has not been tested for suitability in cell culture. Please see the link below to review cell culture tested DMSO product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d4540
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Hello, I am Kui. I bought a DMSO anhydrous solvent from Sigma Aldrich Inc (CAS#: 67-68-5). I would like to know if there is inert gas inside the bottle. What kind of inert gas is it? Many thanks
    1 回答
    1. Yes, this product is flushed with nitrogen.
      Storage information can be accessed in the SDS available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/sial/276855
      役に立ちましたか?
  5. What is Sure/Seal™ packaging?
    1 回答
    1. The Aldrich Sure/Seal™ packaging system is useful in the handling and storage of air-sensitive reagents.
      役に立ちましたか?
  6. Where does DMSO come from?
    1 回答
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      役に立ちましたか?
  7. What is the DMSO dissolved in?
    1 回答
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      役に立ちましたか?
  8. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 回答
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      役に立ちましたか?
  9. What is the molarity of DMSO?
    1 回答
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー