グレード
Hybri-Max™
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.7%
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
不純物
endotoxin, tested
≤0.1% water
water
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
注意
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
よく一緒に購入される製品
推奨
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2650-1L:4548173193991
D2650-5X10ML:4548173194011
D2650-5X5ML:4548173194028
D2650-100ML:4548173193984
D2650-VAL:
D2650-PROC:
D2650-500ML:4548173194004
D2650-100ML-C:
D2650-VAR:
D2650-BULK:
D2650-5X5ML-C:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
プロトコル
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.