904708
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl iodide
≥95%
Sinonimo/i:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-6-(2-(2-((6-iodohexyl)oxy)ethoxy)ethoxy)hexanamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-6-2-2-6-I, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
209,00 €
Prezzo di listino418,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
209,00 €
Prezzo di listino418,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
alkyl halide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICCCCCCOCCOCCOCCCCCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C29H40IN3O8/c30-14-5-1-2-6-15-39-17-19-41-20-18-40-16-7-3-4-11-24(34)31-22-10-8-9-21-26(22)29(38)33(28(21)37)23-12-13-25(35)32-27(23)36/h8-10,23H,1-7,11-20H2,(H,31,34)(H,32,35,36)
QZIUVZMTAVRENH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.