902683
BocNH-PEG5-acid
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azadocosan-22-oic acid, Boc-NH-PEG5-CH2COOH
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C17H33NO9/c1-17(2,3)27-16(21)18-4-5-22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
OLLNIAGWMCSEJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)