Documenti fondamentali
919969
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide-PEG2-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-((6-Aminohexyl)oxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
50 MG
724,00 €
724,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
724,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32N4O6 · xHCl
Peso molecolare:
460.52 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
724,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C23H32N4O6.ClH/c24-9-3-1-2-4-10-32-11-12-33-15-21(29)25-17-5-6-18-16(13-17)14-27(23(18)31)19-7-8-20(28)26-22(19)30;/h5-6,13,19H,1-4,7-12,14-15,24H2,(H,25,29)(H,26,28,30);1H
HDOCYCRRBNJXSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protein degrader building block C5 Lenalidomide-PEG2-Butyl NH2 hydrochloride enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand with alternative exit vector, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant amine for reactivity with an acid on the target warhead. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a terminal amine, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.