Documenti fondamentali
901566
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG2-acid
Scegli un formato
50 MG
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
alkyne
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-4-11-6-7-12-5-3-8(9)10/h1H,3-7H2,(H,9,10)
NNWHATPXNWOQKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Propargyl-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a carboxylic acid at one end and propargyl group at the other for reaction with azide-containing compounds using click chemistry. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Propargyl-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with an alkyne group on one end and a carboxyl group on the other end. The alkyne can be used to attach to an azide using copper-catalyzed click chemistry. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)