551368
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Scegli un formato
50,60 €
Prezzo di listino253,00 €Risparmia il 80%Scegli un formato
About This Item
50,60 €
Prezzo di listino253,00 €Risparmia il 80%Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Concentrazione
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.