Documenti fondamentali
903434
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl azide
≥95%
Sinonimo/i:
Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-N3, 24-azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
50 MG
470,00 €
470,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
470,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H44N6O11
Peso molecolare:
676.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
470,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
ligand
pomalidomide
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O11/c32-36-33-10-3-1-2-4-11-43-12-13-44-14-15-45-16-17-46-18-19-47-20-21-48-22-27(39)34-24-7-5-6-23-28(24)31(42)37(30(23)41)25-8-9-26(38)35-29(25)40/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,34,39)(H,35,38,40)
LLVBWKILTFMMOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protein degrader builiding block Pomalidomide-PEG6-butyl azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.