901493
(S,R,S)-AHPC-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-Aminoethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Scegli un formato
272,50 €
Prezzo di listino545,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
272,50 €
Prezzo di listino545,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
ligand
VH032
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCN)=O)=O.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.ClH/c1-16-22(37-15-29-16)18-7-5-17(6-8-18)12-28-24(34)20-11-19(32)13-31(20)25(35)23(26(2,3)4)30-21(33)14-36-10-9-27;/h5-8,15,19-20,23,32H,9-14,27H2,1-4H3,(H,28,34)(H,30,33);1H/t19-,20+,23-;/m1./s1
NUIXHEJNWPHAAZ-XUXADIIKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.