152951
1-Bromooctane
99%
Sinonimo/i:
Octyl bromide
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.34 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?