901575
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H
≥95%
Scegli un formato
45,15 €
Prezzo di listino64,50 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
45,15 €
Prezzo di listino64,50 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)