905224
Pomalidomide-PEG6-butyl amine hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
24-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-NH2 HCl salt, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
506,10 €
Prezzo di listino723,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
506,10 €
Prezzo di listino723,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
CAPZWAWDFXEZTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.