Documenti fondamentali
901577
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H
≥95%
Scegli un formato
50 MG
17,55 €
17,55 €
Prezzo di listino35,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
17,55 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
17,55 €
Prezzo di listino35,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Densità
1.15 g/cm3 (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)