910449
Pomalidomide-PEG2-butyl CO2H
≥95%
Sinonimo/i:
7-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-2-oxoethoxy)ethoxy)heptanoic acid, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-2-2-6-acid, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCCCCCC(O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C24H29N3O9/c28-18-10-9-17(22(32)26-18)27-23(33)15-6-5-7-16(21(15)24(27)34)25-19(29)14-36-13-12-35-11-4-2-1-3-8-20(30)31/h5-7,17H,1-4,8-14H2,(H,25,29)(H,30,31)(H,26,28,32)
PTXYFBNBOJXGJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.