Documenti fondamentali
904864
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl azide
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-27-Azido-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azaheptacosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-N3, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Scegli un formato
50 MG
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H63N7O10S
Peso molecolare:
834.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
ligand
VH032
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C40H63N7O10S/c1-30-36(58-29-43-30)32-11-9-31(10-12-32)26-42-38(50)34-25-33(48)27-47(34)39(51)37(40(2,3)4)45-35(49)28-57-24-23-56-22-21-55-20-19-54-18-17-53-16-15-52-14-8-6-5-7-13-44-46-41/h9-12,29,33-34,37,48H,5-8,13-28H2,1-4H3,(H,42,50)(H,45,49)/t33-,
AZGJMFKKWCUJTE-WYMKREKISA-N
Applicazioni
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel–Lindau (VHL)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.