901500
Pomalidomide-C3-CO2H
≥95%
Sinonimo/i:
4-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)butanoic acid, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C17H17N3O6/c21-12-7-6-11(15(24)19-12)20-16(25)9-3-1-4-10(14(9)17(20)26)18-8-2-5-13(22)23/h1,3-4,11,18H,2,5-8H2,(H,22,23)(H,19,21,24)
DXQHHPDVZILLOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.