905380
(S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-butyl chloride
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-22-chloro-4-oxo-10,13,16-trioxa-3-azadocosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-6-2-2-6-Cl, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Scegli un formato
354,20 €
Prezzo di listino506,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
354,20 €
Prezzo di listino506,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
ligand
VH032
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
alkyl halide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCCCCCOCCOCCOCCCCCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C38H59ClN4O7S/c1-28-34(51-27-41-28)30-15-13-29(14-16-30)25-40-36(46)32-24-31(44)26-43(32)37(47)35(38(2,3)4)42-33(45)12-8-7-11-19-49-21-23-50-22-20-48-18-10-6-5-9-17-39/h13-16,27,31-32,35,44H,5-12,17-26H2,1-4H3,(H,40,46)(H,42,45)/t31-,32+,35-/m1/s1
MLRLOIWXHCPWFF-MEEYNGGZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.