Documenti fondamentali
901572
Sigma-Aldrich
Bromo-PEG2-acid
≥95%
Scegli un formato
50 MG
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
123,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCCOCCOCCC(O)=O
InChI
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bromo-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a bromo group at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Bromo-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with a bromo group on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)