Merck
Kezdőlapőssejt kultúraMesenchymális őssejt kultúra
Mesenchymális őssejtek FBS, médiumok és kultúra
Mesenchymális őssejtek áttekintése
1. ábra. Mesenchymális őssejtek áttekintése.A multipotens humán mesenchymális őssejtek (MSC) három vonalú differenciálódása magában foglalja az oszteoblasztokká, adipocitákká és kondrocitákká történő differenciálódást.
A humán mesenchymális őssejtek (MSC) multipotens felnőtt őssejtek. Az MSC-k képesek több vonalú differenciálódásra, és különböző mesenchymális fenotípusokat, például oszteoblasztokat, adipocitákat és kondrocitákat hoznak létre. A mesenchymális őssejtek általában a csontvelő strómájában találhatók, de megtalálhatók zsírszövetben, májban, lépben, perifériás vérben, köldökzsinórvérben és más mesenchymális szövetekben is. Az MSC-k hosszú időn keresztül képesek az önmegújulásra, és képesek specializált sejtekké differenciálódni. Ez a kutatók részéről fokozott érdeklődést váltott ki az MSC-kultúrák biológiájának és terápiás potenciáljának megértése iránt.
A mesenchymális őssejtek tenyésztéséhez eszközök és technológiák széles skáláját kínáljuk, például optimalizált expanziós és differenciálódási közegeket. Gyűjteményünkben különböző szövetekből származó alacsony passzázsú MSC vonalak, speciális FBS, valamint MSC-vel kapcsolatos antitestek és sejtfestékek széles választéka is megtalálható.
Mesenchymalis őssejtvonalak
Kiterjedt mesenchymalis őssejtvonal-gyűjteményünk számos szöveti forrásból származó elsődleges sejtvonalakat tartalmaz. Ezek a humán szöveti források közé tartoznak a csontvelőből, zsírszövetből és köldökzsinórszövetből származó MSC-k. Emellett kínálunk emberi embrionális őssejtekből (ES) és patkány csontvelőszövetből származó MSC-vonalakat is.
Beszerzési információk
Humán mesenchymális őssejt markerek
2. ábra. Humán MSC markerek.A humán MSC-k H-CAM-ot (CD44) (A), THY-1-et (CD90) (B) és STRO-1-et (C) expresszálnak. A sejtmagokat DAPI-val (kék) tettük láthatóvá. A vérképző őssejtek CD19 és CD14 jelölőinek és az endotél CD146 jelölőjének expressziója nem volt megfigyelhető (az adatok nem láthatóak).
Mesenchymal Stem Cell Expansion Media
MSC Expansion Media
MSC minősített médiumok gyűjteménye számos, a mesenchymalis őssejtek expanziójához szükséges, nagy teljesítményű, teljes médiumot tartalmaz. Az alacsony szérumtartalmútól a xeno-mentes médiumválasztékig minden MSC-kutató számára kínálunk megoldást. Ha szeretné megtudni, hogyan kell az MSC-ket expandálni, kattintson ide.
Beszerzési információk
MESENCHYMAL STEM CELL DIFFERENCIATION MEDIA
Validált MSC differenciáló médiánkat a különböző mesenchymalis vonalba történő differenciálódásra optimalizáltuk. A kollekció tartalmaz olyan médiumokat, amelyeket az MSC-k osteogén (csont), adipogén (zsír) vagy chondrogén (porc) vonalba történő irányított differenciálására terveztek. Az MSC-k differenciálásával kapcsolatos további információkért kattintson itt.
PLTMax® Humán vérlemezke-lizátum
A FBS kiváló alternatívája humán MSC-kultúrákhoz
A humán sejtterápia növekvő érdeklődésével és felhasználásával, PLTMax<® Humán trombocita lizátum kielégíti a kutatási minőségű sejtkultúra-kiegészítő iránti igényt. Az FBS alternatívája humán eredetű, szérummentes és költséghatékony humán mesenchymális őssejtkultúrákhoz.
Alkalmazási megjegyzés: PLTMax® Emberi vérlemezke-lizátum (hPL): A Superior Serum-Free Media Supplement for Robust Mesenchymal Stem Cell Expansion
Tulajdonságok és előnyök:
  • Növekedett sejtnövekedési kinetika vs. FBS-szel kiegészített táptalajok
  • Költséghatékony alternatíva az FBS-szel kiegészített szérummentes táptalajokhoz
  • A tételek közötti eltérések csökkentése érdekében gyártott
  • Transzlációs kutatási alkalmazásokhoz alkalmazható, humán eredetű anyag
  • A donor egységek mindegyikét tesztelik többek között HIV-1, HIV-2, HCV és HBsAg fertőző betegségekre.
PLTMax emberi vérlemezke lizátum
A PLTMax jobban támogatja a hMSC-k növekedését, mint a DMEM + FBS
3. ábra. A PLTMax jobban támogatja a hMSC-k növekedését, mint a DMEM + FBSA: 5 % HPL vagy 10 % FBS-t tartalmazó αMEM-ben tenyésztett hMSC-k növekedése DMEM + 10 % FBS-hez képest 4 passzázs során T150-es lombikokban, vagy B: 125 ml-es, duplikált 125 ml-es spinner lombikokban 7 napon keresztül, ami az αMEM + HPL-ben történő fokozott növekedést mutatja.
MSC Qualified Fetal Bovine Serum
A tápanyagokban gazdag FBS szükséges egyes őssejtes alkalmazásokhoz. Széles körben használt sejttenyésztési médium-kiegészítőként számos különböző FBS termék közül lehet választani. Az MSC-minősített FBS-t (ES-020-B) szigorú klónnövekedési teszt segítségével vizsgálták, hogy biztosítsák a multipotens humán MSC-kultúrák támogatását több átjáráson keresztül.
Tulajdonságok és előnyök:
  • Előszűrés a humán MSC növekedésben való felhasználás validálása céljából
  • Kérésre tételfoglalás
Mesenchymális őssejtek növekedése különböző FBS-források felhasználásával.
4. ábra.Mesenchymális őssejtek növekedése különböző FBS-források felhasználásával.
A humán zsírszövetből származó mesenchymális őssejteket (SCC038) három passzázsig tenyésztették különböző beszállítók 10% FBS-t tartalmazó táptalajában. A populáció megduplázódási idejét minden egyes passzázsnál kiszámítottuk. Az ES-020-B-vel kiegészített médiumok konzisztens sejtnövekedési jellemzőket eredményeztek, alacsony megduplázódási időkkel több passzázs során, összehasonlítva a más gyártók FBS-t tartalmazó médiumainak használatával megfigyelt megduplázódási időkkel. (4. ábra)
Loading
OsteoMAX-XF™ differenciáló médium
Az OsteoMAX-XF™ differenciáló közeg kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a humán MSC-k könnyen differenciálódjanak érett csontocitákká, ahogyan azt az alizarinvörös és az alkalikus foszfatáz festéssel értékelik. Ezt a szabadalmaztatott formulát a Plasticell CombiCult™, egy szabadalmaztatott, gyöngyalapú, kombinatorikus technológia segítségével fejlesztették ki, amelyet kifejezetten az új őssejt-differenciálási protokollok felfedezésére fejlesztettek ki.
Tudjon meg többet a Combicult technológiáról
Alkalmazási megjegyzés: Ahumán mesenchymális őssejtek gyorsított csontsejt-differenciálódása egy új, xeno- és szérummentes csontdifferenciálódási médiumban
Jellemzők és előnyök:
  • Szérummentes, xeno-mentes, definiált médiumformuláció
  • Gyors, robusztus és rendkívül hatékony mineralizáció és csontcsomóképződés standard szövettenyésztési rendszerben már a differenciálás 7. napján.
  • Bizonyítottan működik 3D BioPrinting alkalmazásokban
"Az OsteoMAX-XF lenyűgöző oszteogén potenciállal rendelkező szöveteket állít elő, beleértve a kulcsfontosságú csontspecifikus és mineralizációs markereket. Úgy találtuk, hogy a NovoGen MMX 3D-Bioprinterrel gyorsan tudunk funkcionális, teljesen emberi szövetet előállítani MSC-kből és az általuk termelt ECM fehérjékből"
Dr. Eric Michael David MD JD, az Organovo stratégiai igazgatója
Az emberi csontvelőből származó MSC mineralizációs kinetikája
5. ábra.Az OsteoMAX-XF™ médiumban differenciált, emberi csontvelőből származó MSC (SCC034 termékszámú) mineralizációs kinetikája a vezető konkurens osteogenezis médiumokkal szemben.
Mesenchymal Stem Cell Markers
Pozitív és negatív szelekciós markerek, festékek és festékek széles választékát kínáljuk az MSC képalkotásához és jellemzéséhez. Böngésszen a Mesenchymális őssejt antitestek itt.
Pozitív markerek: CD105CD73CD90STRO-1
Negatív markerek: CD45CD34CD14CD11bCD19HLA-DR
Mesenchymal Stem Cell Related Stains and Dyes:
Alizarin RedOil Red O,   Safranin,   Alcian Blue
Human Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit
Az Human Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit validált pozitív és negatív szelekciós markerek panelét tartalmazza a humán mintákban található mesenchymal őssejt populáció jellemzésére. A kit CD44, CD90, STRO-1 és CD146 ellen irányuló pozitív antitesteket tartalmaz. Ezen kívül két specifikus vérképzőszervi antitestet CD14 és CD19.
Immuncitokémiai festés a tenyésztett humán csontvelőből származó mesenchymális őssejtek festése.
6. ábra.A készletben található antitestekkel festett, tenyésztett humán csontvelőből származó mesenchymális őssejtek immuncitokémiai festése. A sejtmagokat DAPI-val (kék) tettük láthatóvá. A CD19 és CD14 festődés nem volt jelen a humán mesenchymális őssejteken.