Fontos dokumentumok
1055002
USP
Benzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
leírás
API family: benfluorex
API-család
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
kiszerelés
pkg of 300 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
elérhetőség
not available in (Sales restriction may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
sűrűség
1.32 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Sodium Benzoate
- Potassium Benzoate
- Benzoic and Salicylic Acids Ointment
- Mandelic Acid
- Benzaldehyde
- Cranberry Fruit Juice
- Ibuprofen Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup