Fontos dokumentumok
PHR1052
Metronidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
MTZ, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 603
traceable to Ph. Eur. M1850000
traceable to USP 1442009
API-család
metronidazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Metronidazole is a 5-nitroimidazole derivative that is an effective agent against the diseases caused by anaerobic protozoa and bacteria. It is known to exert radio-sensitizing impact on hypoxic tumour cells.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?