Fontos dokumentumok
M0252600
Mefenamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mefenamic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)