Fontos dokumentumok
427608
Benzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Szinonimák:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
≥99%
form
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
tisztítva
sublimation
kiszerelés
poly bottle of 10 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a model compound in understanding the adsorption of aromatic carboxylic acids on gold surfaces.
- As test sample in studying the photocatalytic activities of metal doped TiO2.
- As an extracting agent of methylene blue (MB) from industrial wastewater by liquid–liquid extraction (LLE).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)