Fontos dokumentumok
Y0001470
Benzoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
Ph. Eur.
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
leírás
API family: benfluorex
API-család
mefenamic acid, benfluorex, metronidazole
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
elérhetőség
not available in (Sales restrictions may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)