242381
Benzoic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
≥99.5%
form
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
kiszerelés
poly bottle of 25, 100, 500 g
poly drum of 3 kg
szennyeződések
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% S compounds
≤0.005% CH3OH insol.
izzítási maradék
≤0.005%
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Benzoic acid reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. The thermal decomposition of the product in the presence of lime or alkali produces benzene and carbon dioxide.
Alkalmazás
It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.