Fontos dokumentumok
8.22257
Sigma-Aldrich
Benzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-618-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.001 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
570 °C
hatékonyság
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
sűrűség
1.321 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Paper Title: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm & Dudareva, 2015).
  • Paper Title: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C–H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1